Learn More
Cytiva Suero de ternera recién nacida HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 16291102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16291102 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
11571851 100 mL Ninguno 100 ML
11556551 1000 mL Ninguno 1000 ml
11581851 500 mL Ninguno 500 ml
16605755 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1 litro
5 options
Código de producto. 16291102
Marca: Cytiva SH30118.03IR2540
Aumente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido HyClone™ de origen estadounidense.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm y obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suero de ternero recién nacido (EE. UU.)
Cantidad 500 mL
Sustancias contaminantes Irradiado, de 25 a 40 dosis
Inactivado por calor No