Learn More
Cytiva Suero de ternera recién nacida HyClone™ (EE. UU.)
Descripción
- Filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm y obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina, Nitrógeno ureico en sangre, Gammaglobulina, IgG, Hierro, Porcentaje de saturación, pH, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Cloruro, Fósforo inorgánico, Fosfatasa alcalina, Creatinina, Glucosa, Proteína total, Calcio, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Proteína total |
| Descripción | Suero de ternero recién nacido (EE. UU.) |
| Cantidad | 500 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado secuencial, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Probado para | Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus |