Learn More
Cytiva Suero de ternera recién nacida HyClone™ (EE. UU.)
Código de producto. 11556551
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1000 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
1000 ml
500 ml
Código de producto. 11556551
Marca: Cytiva SH30118.04
Aumente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido HyClone™ de origen estadounidense.
  • Filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm y obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Potasio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Descripción Suero de ternero recién nacido (EE. UU.)
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus