Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sustancias contaminantes | Irradiado, de 30 a 45 dosis |
| Probado para | Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
| Concentración de endotoxinas | ≤25 UE/ml |
| Inactivado por calor | No |
| Micoplasma detectado | Sí |
| Mostrar más |