Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Descripción
- Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda
- Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
- Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad
- El suero de ternero recién nacido HyClone de origen neozelandés se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
- Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA |
| Contenido y almacenamiento | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Irradiada |
| Sustancias contaminantes | Irradiado |
| Probado para | Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 25 EU/mL |
| Inactivado por calor | No |
| Mostrar más |