Learn More
Cytiva Suero de ternero recién nacido HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 12624237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Irradiado, de 30 a 45 dosis
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12624237 1000 mL Inactivado por calor 1000 ml
16201112 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
16221112 500 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 500 ml
16231112 1000 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 1000 ml
12802956 500 mL Irradiado 500 ml
12339962 500 mL Inactivado por calor 500 ml
16251112 1000 mL Irradiado, de 30 a 45 dosis 1000 ml
7 options
Código de producto. 12624237
Marca: Cytiva SH30401.02HI
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
  • Cuidadosamente recogido, procesado y filtrado en Nueva Zelanda
  • Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
  • Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad
  • El suero de ternero recién nacido HyClone de origen neozelandés se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG
    Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
    Cantidad 1000 mL
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method Filtración de 0,1 μm
    Sustancias contaminantes Inactivado por calor
    Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
    Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
    Inactivado por calor Sí
    Micoplasma detectado
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí