Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™, inactivado por calor
Código de producto. 12664237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12664237 500 mL 500 ml
12694237 100 mL 100 ml
12654207 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12664237 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30118.03HI
Aumente el crecimiento del cultivo celular con esta alternativa rentable al suero fetal bovino (SFB).
  • Producido empleando cuidadosos procedimientos de recogida y procesamiento, incluida la punción venosa, para ofrecer un producto de la más alta calidad disponible
  • Garantiza excelentes resultados de cultivo sin miedo a la contaminación.
  • HyClone™ mantiene un control total de todo el proceso de recogida y producción para ofrecer una trazabilidad del 100 %.
  • El suero bovino de ternero recién nacido se somete a los mismos procedimientos cuidadosos de recogida y procesamiento (incluida la punción venosa) utilizados para otros productos de suero bovino.
  • Obtenido en los EE. UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
  • La edad del animal en el momento de la extracción es inferior a 10 días.
  • Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
  • Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
Age < 10 días
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Volumen (métrico) 500 ml
Concentración de endotoxinas ≤50 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Aumento del crecimiento del cultivo celular
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Condiciones de envío Congelado