Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido HyClone™
Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido Cytiva HyClone de origen neozelandés, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
188.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | a -10 °C o inferior; una vez descongelado, almacenar a entre 2 °C y 8 °C |
---|---|
País de origen | Nueva Zelanda |
Tipo de producto | Suero bovino de ternero recién nacido |
Volumen (métrico) | 1000 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Mejora el crecimiento de las células |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17682075
|
Cytiva
SH30401.02IH25-40 |
de 25 a 40 dosis |
188.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17692075
|
Cytiva
SH30401.02IH30-45 |
De 30 a 45 dosis |
188.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero recién nacido Cytiva HyClone de origen neozelandés, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
- Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
- Traceable
- Cumple con las regulaciones de USDA
Especificaciones
a -10 °C o inferior; una vez descongelado, almacenar a entre 2 °C y 8 °C | |
Suero bovino de ternero recién nacido | |
Mejora el crecimiento de las células |
Nueva Zelanda | |
1000 mL |