Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo de Earle (MEM/EBSS) HyClone™, polvo
Click to view available options
Cantidad:
10 L
2 de 5 L
50 l
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, NEAA
Glutamina, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Glutamina, Ribonucleósidos
Sin aditivos:
Ninguno
Sin alfa;-tioglicerol
Sin bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 2
Descripción
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo HyClone™ en polvo con (MEM/EBSS) de Earle, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | MEM/EBSS con L-glutamina |
| Sterilization Method | No estériles |
| Con aditivos | Glutamina |
| Sin aditivos | Sin alfa;-tioglicerol |
| Cantidad | 10 L |
| Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
| Descripción | MEM/EBSS con L-glutamina |