Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo de Earle (MEM/EBSS) HyClone™, polvo
Código de producto. 10106543
Click to view available options
Cantidad:
10 L
2 de 5 L
50 l
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, NEAA
Glutamina, Non Essential Amino Acids (NEAA)
Glutamina, Ribonucleósidos
Sin aditivos:
Ninguno
Sin alfa;-tioglicerol
Sin bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 2
Código de producto. 10106543
Marca: Cytiva SH30008.04
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo HyClone™ en polvo con (MEM/EBSS) de Earle, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto MEM/EBSS con L-glutamina, aminoácidos no esenciales (NEAA)
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina, NEAA
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Cantidad 50 l
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Descripción MEM/EBSS con L-glutamina