Learn More
Cytiva Medios 5A de McCoy HyClone™
Código de producto. 11511861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red
Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
500 ml
6 PCS
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize
11511861 1000 mL Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate 1000 ML
10106323 6 x 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red 6 PCS
11501861 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red 500 ML
10358633 500 mL Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate 500 ml
4 options
Código de producto. 11511861
Marca: Cytiva SH30200.02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Complemente el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios 5A McCoy HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con aditivos Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate
Cantidad 1000 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción 5A McCoy con L-glutamina y rojo fenol