Learn More
Cytiva Medios 5A de McCoy HyClone™
Código de producto. 10358633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red
Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
500 ml
6 PCS
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize
10358633 500 mL Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate 500 ml
10106323 6 x 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red 6 PCS
11511861 1000 mL Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate 1000 ML
11501861 500 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Phenol Red 500 ML
4 options
Código de producto. 10358633
Marca: Cytiva SH30270.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Complemente el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios 5A McCoy HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
Información de órdenes
Este artículo requiere un pedido mínimo 200 unidades de cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio McCoy's 5A con L-glutamina, bicarbonato de sodio; sin rojo fenol
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, bicarbonato sódico, Sodium Bicarbonate
Sin aditivos No Phenol Red
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción McCoy's 5A con L-glutamina, sin rojo de fenol