Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido con suplemento de hierro HyClone™, origen neozelandés
Descripción
- Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
- Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
- Uniformidad y consistencia entre frascos garantizadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
| Tampón | Lactosa deshidrogenasa |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Aditivo | Fosfatasa alcalina |
| Tipo de producto | Suero de ternero bovino recién nacido con suplemento de hierro |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Mostrar más |