Learn More
Cytiva Suero bovino de ternero recién nacido con suplemento de hierro HyClone™, origen neozelandés
Código de producto. 11582830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
11582830 1000 mL Ninguno 1000 ml
10761274 500 mL Ninguno 500 ml
12330043 500 mL Irradiada 500 ml
12694217 1000 mL Inactivado por calor 1000 ml
12684217 1000 mL Irradiada 1000 ml
17236946 1000 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 1 litro
6 options
Código de producto. 11582830
Marca: Cytiva SH30626.03
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF).
  • Seguridad garantizada frente a las enfermedades de la especie bovina
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Uniformidad y consistencia entre frascos garantizadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Nueva Zelanda
Tipo de producto Suero de ternero bovino recién nacido con suplemento de hierro
Cantidad 1000 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí