Learn More
Cytiva Suero de ternera suplementado con hierro HyClone™, origen estadounidense
Descripción
El suero de ternera con suplementos de hierro HyClone de origen estadounidense se recoge mediante venopunción de los terneros de engorde alimentados con fórmula, que producen niveles excepcionalmente altos de transferrina. Este suero está suplementado cuidadosamente con hierro para llevar los niveles de transferrina hasta niveles fisiológicos. Tras la suplementación, el suero contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el suero bovino fetal (SBF) o el suero equino.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose |
| Certificaciones/conformidad | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Contenido y almacenamiento | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Tipo de producto | Calf Bovine Serum |
| Cantidad | 1000 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiado con radiación gamma |
| Probado para | Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Con suplemento de hierro | Yes |