Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, EMEA Tested
Descripción
- Contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el SFB o el suero equino.
Especificaciones
Especificaciones
| Age | De 16 a 22 semanas |
| Tipo de producto | Suero bovino de ternero |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Sustancias contaminantes | Irradiada |
| Concentración de endotoxinas | ≤10 UE/ml |
| Concentración de hemoglobina | ≤10 mg/dl |
| Con suplemento de hierro | Sí |
| Línea de productos | HyClone |
| Métodos de prueba | Pruebas de conformidad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) |