Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado con cribado de células madre mesenquimales humanas HyClone™ de origen estadounidense
Descripción
El cribado FBS para células madre mesenquimales humanas favorece el crecimiento de células madre mesenquimales humanas no diferenciadas (hMSC). Durante el cribaje, las células madre mesenquimales humanas no diferenciadas se someten a observación para comprobar si presentan deficiencias nutricionales, citotoxicidad o aberraciones morfológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo especializado | Cribado para células madre mesenquimales humanas |
| Cantidad | 500 mL |
| Sterilization Method | Filtración de 40 nm |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 10 EU/ml |
| Inactivado por calor | No |
| Concentración de hemoglobina | ≤10 mg/dl |