Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Código de producto. 10532003
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Rojo de fenol
Rojo de fenol, calcio, magnesio, Calcium, Magnesium
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 10532003
Marca: Cytiva SH30031.02
Crecimiento de cultivos celulares en tampón con soluciones salinas equilibradas 1X
  • Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
pH Desde 7,0 hasta 7,4
Cantidad 500 mL