Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Código de producto. 10309473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Rojo de fenol
Rojo de fenol, calcio, magnesio, Calcium, Magnesium
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
10309473 100 mL Rojo de fenol Sin calcio, Sin magnesio 100 ml
11546291 1000 mL - Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 1000 ml
10553764 6 x 500 mL Rojo de fenol Sin calcio, Sin magnesio paquete de 6
10739674 500 mL Calcio, Magnesio Sin rojo fenol 500 ML
10041432 1000 mL Rojo de fenol Sin calcio, Sin magnesio 1000 ML
10532003 500 mL Rojo de fenol Sin calcio, Sin magnesio 500 ML
10601993 1000 mL Rojo de fenol, calcio, magnesio, Calcium, Magnesium - 1000 ml
10617394 500 mL - Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol 500 ml
10225362 500 mL Calcio, Magnesio, Rojo de fenol - 500 ML
10452372 1000 mL Calcio, Magnesio Sin rojo fenol 1000 ml
10227993 6 x 1000 mL Calcio, Magnesio Sin rojo fenol paquete de 6
11 options
Código de producto. 10309473
Marca: Cytiva SH30031.01
Crecimiento de cultivos celulares en tampón con soluciones salinas equilibradas 1X
  • Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina equilibrada de Hanks
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Nivel de endotoxinas = 1,0 EU/ml
pH Desde 7,0 hasta 7,4
Cantidad 100 mL