Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)
Código de producto. 16281102
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. 16281102
Marca: Cytiva SH30109.03IR2540
Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complemente el crecimiento de los cultivos celulares con suero HyClone™ FetalClone III™ de origen estadounidense, la alternativa al suero fetal bovino (SFB) con mayores aplicaciones.
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, saturación de hierro porcentual, glucosa, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Normalmente menos de 2 μg/ml
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.