Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ III (EE. UU.)
Código de producto. 12329862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12329862 500 mL Irradiado 500 ml
10295162 100 mL Ninguno 100 ml
12399852 100 mL Inactivado por calor 100 ml
10570083 500 mL Ninguno 500 ML
16281102 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
17286896 500 mL Irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
6 options
Código de producto. 12329862
Marca: Cytiva SH30109.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para aplicaciones de fibroblastos, complemente el crecimiento de los cultivos celulares con suero HyClone™ FetalClone III™ de origen estadounidense, la alternativa al suero fetal bovino (SFB) con mayores aplicaciones.
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto FBS Replacement Serum
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Sustancias contaminantes Irradiado
Probado para Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤ 10 EU/mL
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Typically less than 2 μg/mL
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas USDA Inspected
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-9.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 9.9% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.