Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Código de producto. 10326762
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10326762 500 mL 500 ML
10041492 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326762 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30066.03
Desarrollado para el crecimiento de células de CHO y derivados, complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero HyClone™ FetalClone™ II de origen estadounidense, una alternativa al suero fetal bovino (SFB) que contiene más factores de crecimiento y suplementos que las formulaciones básicas.
  • Alternativa económica al SFB
  • Rendimiento comparable al del SFB
  • Alta uniformidad entre lotes
  • Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Nitrógeno ureico en sangre, Fosfatasa alcalina, Cloruro, Glucosa, IgG, Lactosa deshidrogenasa, pH, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Fosfatasa alcalina, Potasio, Bilirrubina total, Creatinina, Gammaglobulina, Porcentaje de saturación de hierro, Proteína total, Albúmina, Fósforo inorgánico, Hierro, Osmolalidad
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero de sustitución del SFB
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
Niveles de IgG Normalmente menos de 2 μg/ml
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)