Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), estándar
Código de producto. 12339852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12339852 500 mL Irradiado con radiación gamma 500 ml
11511851 100 mL Ninguno 100 ml
12399842 100 mL Inactivado por calor 100 ML
16271102 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
11521851 500 mL Ninguno 500 ML
12309852 500 mL Inactivado por calor 500 ml
6 options
Código de producto. 12339852
Marca: Cytiva SH30088.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Complemente el crecimiento del cultivo celular con suero fetal bovino (SFB) estándar Cytiva HyClone™ de EE. UU.
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Calidad estándar
  • Envasado de forma aséptica en una sala limpia de clase 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Otros ensayos Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG
Certificaciones/conformidad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Contenido y almacenamiento Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descripción Standard Fetal Bovine Serum, US Origin
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Fetal Bovine Serum
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Grado Standard
Sustancias contaminantes Irradiado con radiación gamma
Probado para Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentración de endotoxinas Solo para información
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina Solo para información
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas USDA Inspected