Learn More
Cytiva Suero fetal bovino analizado HyClone™ (EE. UU.) para células madre embrionarias (ES)
Descripción
- Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm (0,04 μm)
- Endotoxina: ≤ 10 UE/ml; hemoglobina: ≤ 10 mg/dl
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación EMEA |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Cribado para células madre embrionarias |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Grado | Definido, cribado para especialidad |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Mostrar más |