Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), dializado
Código de producto. 16281092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
50 mL
100 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, con irradiación gamma (de 25 a 40 dosis)
Irradiado con radiación gamma
Irradiado con rayos gamma (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16281092 500 mL Irradiado con rayos gamma (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12349822 50 mL Ninguno 50 ml
11521841 100 mL Ninguno 100 ml
12379822 100 mL Inactivado por calor 100 ml
10594553 500 mL Ninguno 500 ml
11960958 500 mL Inactivado por calor 500 ml
12309832 500 mL Irradiado con radiación gamma 500 ml
12604207 50 mL Inactivado por calor 50 ml
17652075 500 mL Inactivado por calor, con irradiación gamma (de 25 a 40 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16281092 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30079.03IR2540
Para aplicaciones que necesitan suero sin componentes de bajo peso molecular.
Aumente el crecimiento de las células con suero bovino fetal (FBS) dializado HyClone™ de origen estadounidense, desprovisto de moléculas pequeñas (menos de 10 000 MW) y filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) de tamaño de poro.
  • Se utiliza en aplicaciones que requieren suero agotado de componentes de bajo peso molecular de menos de 10 000 de Mr
  • El suero se somete a diálisis a través de un proceso de diafiltración que reduce las concentraciones de moléculas pequeñas, como nucleótidos y aminoácidos, que son necesarias para las vías alternativas de supervivencia bioquímica
  • El proceso reduce las concentraciones de hipoxantina y timidina por debajo de los niveles detectables
  • A pesar de que produce los mismos resultados, una diferencia importante entre la diafiltración y la diálisis tradicional es que la fuerza impulsora de la diafiltración es la presión hidrostática, en lugar del gradiente de concentración de la diálisis tradicional
  • La monitorización de las concentraciones de glucosa controla cuidadosamente el proceso de diafiltración
  • En cada lote de suero se indica la concentración de glucosa, representativa de la magnitud de la diálisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1
Certificaciones/conformidad Con certificación EMEA
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo especializado Dializado
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Filtración para especialidad
Sustancias contaminantes Irradiado con rayos gamma (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)