Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), dializado
Descripción
Aumente el crecimiento de las células con suero bovino fetal (FBS) dializado HyClone™ de origen estadounidense, desprovisto de moléculas pequeñas (menos de 10 000 MW) y filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) de tamaño de poro.
- Se utiliza en aplicaciones que requieren suero agotado de componentes de bajo peso molecular de menos de 10 000 de Mr
- El suero se somete a diálisis a través de un proceso de diafiltración que reduce las concentraciones de moléculas pequeñas, como nucleótidos y aminoácidos, que son necesarias para las vías alternativas de supervivencia bioquímica
- El proceso reduce las concentraciones de hipoxantina y timidina por debajo de los niveles detectables
- A pesar de que produce los mismos resultados, una diferencia importante entre la diafiltración y la diálisis tradicional es que la fuerza impulsora de la diafiltración es la presión hidrostática, en lugar del gradiente de concentración de la diálisis tradicional
- La monitorización de las concentraciones de glucosa controla cuidadosamente el proceso de diafiltración
- En cada lote de suero se indica la concentración de glucosa, representativa de la magnitud de la diálisis
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C |
| Certificaciones/conformidad | EMEA Certified |
| Contenido y almacenamiento | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
| Descripción | Dialyzed Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Dialyzed |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Grado | Specialty filtered |
| Mostrar más |