Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), dializado
Descripción
Aumente el crecimiento de las células con suero bovino fetal (FBS) dializado HyClone™ de origen estadounidense, desprovisto de moléculas pequeñas (menos de 10 000 MW) y filtrado a través de filtros secuenciales de 100 nm (0,1 μm) de tamaño de poro.
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1., B12., B2., B6., Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación EMEA |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos.Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Descripción | Suero fetal bovino dializado de origen estadounidense, nada |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Dializado |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm. |
| Grado | Filtración para especialidad |
| Mostrar más |