Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Código de producto. 17276886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor/irradiado
Irradiada
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
17276886 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
11586531 50 mL Ninguno 50 ml
12614217 50 mL Inactivado por calor 50 ml
11591821 100 mL Ninguno 100 ML
12389782 100 mL Inactivado por calor 100 ml
17266886 100 mL Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
10703464 500 mL Ninguno 500 ml
10772634 500 mL Inactivado por calor 500 ml
12379792 500 mL Inactivado por calor/irradiado 500 ml
10369407 500 mL Irradiada 500 ml
16231082 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
16241082 500 mL Irradiado (30 a 45 dosis) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17276886 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30070.02IR2540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Maximice el crecimiento del cultivo celular
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 1, calcio, caroteno, cloruro, colesterol, cobre, creatinina, folato, gammaglobulina, glucosa, HDL, 25 dihidroxi vitamina D, IgG, fósforo inorgánico, insulina, hierro, lactato deshidrogenasa, LDL, magnesio, niacina, osmolalidad, porcentaje de saturación, albúmina, pH, fosfolípidos, potasio, progesterona, retinol, selenio, SGOT, SGPT, sodio, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), fosfatasa alcalina, tocoferol, bilirrubina total, proteína total, triglicéridos, vitamina C, vitaminas B1, B12, B2 y B6, biotina, nitrógeno ureico en sangre
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm
Grado Definido
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul
Concentración de endotoxinas ≤ 10 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas