Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Código de producto. 17266886
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor/irradiado
Irradiada
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 17266886
Marca: Cytiva SH30070.02IH2540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Maximice el crecimiento del cultivo celular
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 1, calcio, caroteno, cloruro, colesterol, cobre, creatinina, folato, gammaglobulina, glucosa, HDL, 25 dihidroxi vitamina D, IgG, fósforo inorgánico, insulina, hierro, lactato deshidrogenasa, LDL, magnesio, niacina, osmolalidad, porcentaje de saturación, albúmina, pH, fosfolípidos, potasio, progesterona, retinol, selenio, SGOT, SGPT, sodio, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), fosfatasa alcalina, tocoferol, bilirrubina total, proteína total, triglicéridos, vitamina C, vitaminas B1, B12, B2 y B6, biotina, nitrógeno ureico en sangre
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm
Grado Definido
Sustancias contaminantes Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul
Concentración de endotoxinas ≤ 10 EU/ml
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas