Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Código de producto. 16241082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor/irradiado
Irradiada
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16241082 500 mL Irradiado (30 a 45 dosis) 500 ml
11586531 50 mL Ninguno 50 ml
12614217 50 mL Inactivado por calor 50 ml
11591821 100 mL Ninguno 100 ML
12389782 100 mL Inactivado por calor 100 ml
17266886 100 mL Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
17276886 100 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 100 ml
10703464 500 mL Ninguno 500 ml
10772634 500 mL Inactivado por calor 500 ml
12379792 500 mL Inactivado por calor/irradiado 500 ml
10369407 500 mL Irradiada 500 ml
16231082 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12 options
Código de producto. 16241082
Marca: Cytiva SH30070.03IR3045
Se utiliza como suplemento de suero para el cultivo celular in vitro de células eucariotas
  • Maximice el crecimiento del cultivo celular
  • Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
  • Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 40 nm
Grado Definido
Sustancias contaminantes Irradiado (30 a 45 dosis)
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Línea de productos HyClone
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)