Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor/irradiado
Irradiada
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
Descripción
- Maximice el crecimiento del cultivo celular
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Progesterona, insulina, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, gammaglobulina, fosfolípidos, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, fósforo inorgánico, selenio, sodio, potasio, calcio, cloruro, magnesio, glucosa, cobre, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 40 nm |
| Grado | Definido |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Mostrar más |