Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Descripción
- Maximice el crecimiento del cultivo celular
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Progesterona, insulina, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, gammaglobulina, fosfolípidos, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, fósforo inorgánico, selenio, sodio, potasio, calcio, cloruro, magnesio, glucosa, cobre, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, IgG |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 40 nm |
| Grado | Definido |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Mostrar más |