Learn More
Cytiva Suero fetal bovino definido Hyclone™ (EE. UU.)
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor/irradiado
Irradiada
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
Descripción
- Maximice el crecimiento del cultivo celular
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 40 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Albúmina, Fosfatasa alcalina, B1, B12, B2, B6, Biotina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Caroteno, Cloruro, Colesterol, cobre, Creatinina, Folato, Gammaglobulina, Glucosa, HDL, IgG, Fósforo inorgánico, Insulina, Hierro, Lactosa deshidrogenasa, LDL, Magnesio, Niacina, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Fosfolípidos, Potasio, Progesterona, Retinol, Selenio, SGOT, SGPT, Sodio, TIBC, Tocoferol, Bilirrubina total, Proteína total, Triglicéridos, Vitamina C |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Grado | Definido |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor/irradiado |
| Mostrar más |