Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Descripción
- Procesado utilizando un tratamiento exclusivo de carbón/dextrano que se ha demostrado que reduce los niveles de numerosas hormonas y factores de crecimiento
- Este suero se analiza en busca de una variedad de componentes antes y después del tratamiento para asegurar la eficacia del mismo
- Se ha demostrado que el tratamiento con carbón/dextrano es eficaz a la hora de reducir los niveles de esteroides para el uso del suero en estudios de receptores o investigaciones relacionadas con el estrógeno
- Otros estudios indican que los tratamientos con carbón/dextrano pueden utilizarse para minimizar la variabilidad entre lotes de los sueros.
- Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
- Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 25 dihidroxi vitamina D, 17-beta-estradiol, Albúmina, Fosfatasa alcalina |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación EMEA |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Filtración con carbón/dextrano |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Filtración para especialidad |
| Sustancias contaminantes | Irradiado con rayos gamma, de 25 a 40 dosis |
| Mostrar más |