Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Descripción
- Procesado mediante cromatografía de proteína G para reducir los niveles a los necesarios para la producción de anticuerpos monoclonales
- Diseñado para aplicaciones donde se requieren niveles extremadamente bajos de IgG bovina inherente
- Tratado cromatográficamente para reducir los niveles de IgG a menos de 5 µg/ml, conservando al mismo tiempo excelentes propiedades de crecimiento celular
- Para su uso en procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <-10 °C |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 10 EU/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo |
| Mostrar más |