Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Código de producto. 12350143
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 12350143
Marca: Cytiva SH30898.03HI
Mejora el crecimiento del cultivo celular y se procesa mediante cromatografía de proteína G para reducir sustancialmente los niveles de inmunoglobulina G (IgG).
  • Procesado mediante cromatografía de proteína G para reducir los niveles a los necesarios para la producción de anticuerpos monoclonales
  • Diseñado para aplicaciones donde se requieren niveles extremadamente bajos de IgG bovina inherente
  • Tratado cromatográficamente para reducir los niveles de IgG a menos de 5 µg/ml, conservando al mismo tiempo excelentes propiedades de crecimiento celular
  • Para su uso en procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <-10 °C
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtración de 40 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Niveles de IgG ≤5 μg/ml
Línea de productos HyClone