Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum, Super Low IgG
Código de producto. 12330143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12330143 100 mL Inactivado por calor 100 ml
17226916 50 mL Ninguno 50 ml
12350143 500 mL Inactivado por calor 500 ml
3 options
Código de producto. 12330143
Marca: Cytiva SH30898.02HI
Mejora el crecimiento del cultivo celular y se procesa mediante cromatografía de proteína G para reducir sustancialmente los niveles de inmunoglobulina G (IgG).
  • Procesado mediante cromatografía de proteína G para reducir los niveles a los necesarios para la producción de anticuerpos monoclonales
  • Diseñado para aplicaciones donde se requieren niveles extremadamente bajos de IgG bovina inherente
  • Tratado cromatográficamente para reducir los niveles de IgG a menos de 5 µg/ml, conservando al mismo tiempo excelentes propiedades de crecimiento celular
  • Para su uso en procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento <-10 °C
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtración de 40 nm
Sustancias contaminantes Inactivado por calor
Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos de producción de anticuerpos monoclonales, propagación de virus e inmunoensayo
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤10 mg/dl
Niveles de IgG ≤5 μg/ml
Línea de productos HyClone