Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (Nueva Zelanda)
Código de producto. 17256906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Irradiado (de 30 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
1000 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
17256906 500 mL Irradiado (de 25 a 35 dosis) 500 ml
12654217 1 L Ninguno 1000 ml
12684227 1 L Inactivado por calor 1000 ml
12624247 1 L Irradiada 1000 ml
17266906 1 L Irradiado (de 30 a 40 dosis) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17256906 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30406.02IR2535
Mejore el crecimiento de las células con el suero fetal bovino caracterizado HyClone™ de origen neozelandés.
  • El suero fetal bovino (SFB) caracterizado HyClone, de Nueva Zelanda, se recoge, procesa y filtra cuidadosamente en nuestras propias instalaciones de Nueva Zelanda.
  • La gran extensión del océano Pacífico ha protegido a las islas de Nueva Zelanda de muchas influencias externas, tanto geográfica como biológicas.
  • Uno de los beneficios de este aislamiento es que Nueva Zelanda tiene la menor cantidad de enfermedades de bovinos notificadas en el mundo, haciendo del SFB caracterizado de Nueva Zelanda una excelente fuente de suero bovino, ya que ofrece mayor seguridad.
  • El SFB caracterizado, de origen neozelandés, se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla para garantizar la uniformidad entre botellas (tecnología True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Progesterona, cloruro, insulina, fósforo inorgánico, PTH, glucosa, colesterol, cobre, HDL, magnesio, LDL, selenio, triglicéridos, IgG, gammaglobulina, pH, fosfolípidos, osmolalidad, fosfatasa alcalina, hierro, lactato deshidrogenasa, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), SGPT, porcentaje de saturación, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1, dihidroxi vitamina D, proteína total, albúmina y nitrógeno ureico en sangre
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas ≤ 20 EU/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)