Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (Nueva Zelanda)
Código de producto. 12624247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiada
Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Irradiado (de 30 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
1 litro
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
12624247 1 L Irradiada 1000 ml
17256906 500 mL Irradiado (de 25 a 35 dosis) 500 ml
12654217 1 L Ninguno 1000 ml
12684227 1 L Inactivado por calor 1000 ml
17266906 1 L Irradiado (de 30 a 40 dosis) 1 litro
5 options
Código de producto. 12624247
Marca: Cytiva SH30406.03IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore el crecimiento de las células con el suero fetal bovino caracterizado HyClone™ de origen neozelandés.
  • El suero fetal bovino (SFB) caracterizado HyClone, de Nueva Zelanda, se recoge, procesa y filtra cuidadosamente en nuestras propias instalaciones de Nueva Zelanda.
  • La gran extensión del océano Pacífico ha protegido a las islas de Nueva Zelanda de muchas influencias externas, tanto geográfica como biológicas.
  • Uno de los beneficios de este aislamiento es que Nueva Zelanda tiene la menor cantidad de enfermedades de bovinos notificadas en el mundo, haciendo del SFB caracterizado de Nueva Zelanda una excelente fuente de suero bovino, ya que ofrece mayor seguridad.
  • El SFB caracterizado, de origen neozelandés, se filtra a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla para garantizar la uniformidad entre botellas (tecnología True Pool).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Progesterona, cloruro, insulina, fósforo inorgánico, PTH, glucosa, colesterol, cobre, HDL, magnesio, LDL, selenio, triglicéridos, IgG, gammaglobulina, pH, fosfolípidos, osmolalidad, fosfatasa alcalina, hierro, lactato deshidrogenasa, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), SGPT, porcentaje de saturación, SGOT, vitaminas B1, B2 y B6, niacina, biotina, retinol, caroteno, tocoferol, vitamina B12, folato, vitamina C, 1,25 dihidroxi vitamina D, proteína total, albúmina y nitrógeno ureico en sangre
Contenido y almacenamiento Almacenar a -10 °C o menos.
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Solución
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 1 L
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Irradiada
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤20 UE/ml
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina ≤ 25 mg/dl
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas