Learn More
Cytiva Suero bovino fetal caracterizado Hyclone™ (Australia)
Código de producto. 17206946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
1 L
1 L
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor, irradiado (de 30 a 45 dosis)
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
17206946 1 L Irradiado (de 25 a 35 dosis) 1 litro
12872926 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11950958 500 mL Inactivado por calor 500 ml
17266896 500 mL Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
17276896 500 mL Inactivado por calor, irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
16201102 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
16221102 500 mL Irradiado (30 a 45 dosis) 500 ml
17216946 1 L Irradiado (de 30 a 45 dosis) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17206946 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30084.04IR2535
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El SBF irradiado caracterizado es comparable al SBF de mayor calidad de otros proveedores, pero con un precio más bajo que el SBF definido.
  • Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño de poro de 0,1 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, glucosa, hierro, TIBC, saturación porcentual, gammaglobulina, IgG, pH, osmolalidad
Certificaciones/conformidad AQIS
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Australia
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 1 L
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado estéril mediante tecnología «True Pool» a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Inactivado por calor No
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas