Learn More
Cytiva Suero bovino fetal caracterizado Hyclone™ (Australia)
Descripción
- Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño de poro de 0,1 μm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, glucosa, hierro, TIBC, saturación porcentual, gammaglobulina, IgG, pH, osmolalidad |
| Certificaciones/conformidad | AQIS |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Australia |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Caracterizado |
| Sustancias contaminantes | Irradiado (30 a 45 dosis) |
| Mostrar más |