Learn More
Cytiva Suero bovino fetal caracterizado Hyclone™ (Australia)
Código de producto. 16201102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
500 mL
1 L
1 L
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Inactivado por calor, irradiado (de 30 a 45 dosis)
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 35 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 30 a 45 dosis)
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
16201102 500 mL Irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
12872926 500 mL Inactivado por calor 500 ml
11950958 500 mL Inactivado por calor 500 ml
17266896 500 mL Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) 500 ml
17276896 500 mL Inactivado por calor, irradiado (de 30 a 45 dosis) 500 ml
16221102 500 mL Irradiado (30 a 45 dosis) 500 ml
17206946 1 L Irradiado (de 25 a 35 dosis) 1 litro
17216946 1 L Irradiado (de 30 a 45 dosis) 1 litro
8 options
Código de producto. 16201102
Marca: Cytiva SH30084.03IR2540
El SBF irradiado caracterizado es comparable al SBF de mayor calidad de otros proveedores, pero con un precio más bajo que el SBF definido.
  • Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño de poro de 0,1 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, glucosa, hierro, TIBC, saturación porcentual, gammaglobulina, IgG, pH, osmolalidad
Certificaciones/conformidad AQIS
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C.
País de origen Australia
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado secuencial, 100 nm
Grado Caracterizado
Sustancias contaminantes Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Inactivado por calor No
Línea de productos HyClone
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)