Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Con aditivos:
—
Calcio, Magnesio
Ninguno
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
1000 ML
1000 ml
20 litros
500 ML
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) y en instalaciones con certificación ISO 9001 |
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
Descripción | Soluciones salinas tamponadas con fosfato de Dulbecco (DPBS) HyClone, sin calcio, magnesio, rojo de fenol |
Concentración | 10 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Con aditivos | Ninguno |
Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 3% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Título del producto
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido