Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Código de producto. 11551841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate
Glutamina, Glucosa
Glutamina, Piruvato sódico
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, ni rojo fenol, No Phenol Red
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
11551841 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico 500 ML
10673313 500 mL Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 500 ML
10402952 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico 1000 ml
11988075 6 x 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico paquete de 6
10544144 6 x 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico paquete de 6
11511871 1000 ml Glutamina, Piruvato sódico - 1000 ML
10196223 6 x 1000 ml Glutamina, Piruvato sódico - 6 PCS
10443142 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina 500 ml
10524684 6 x 500 mL Glutamina, Piruvato sódico Sin HEPES 6 PCS
10346712 1000 ml Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina 1000 ML
10004873 6 x 1000 ml Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate Sin glutamina paquete de 6
10359583 6 x 500 mL Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate Sin glutamina paquete de 6
10523344 500 mL Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate Sin glutamina, ni rojo fenol, No Phenol Red 500 ml
10658364 1000 ml Glucosa Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 1000 ml
10749864 500 mL Glutamina, Piruvato sódico Sin HEPES 500 ml
10294972 1000 ml Glutamina, Glucosa Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico 1000 ml
16 options
Código de producto. 11551841
Marca: Cytiva SH30081.01
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/alto contenido en glucosa con L-glutamina y piruvato sódico
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glucosa
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz