Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Código de producto. 10402952
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate
Glutamina, Glucosa
Glutamina, Piruvato sódico
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, ni rojo fenol, No Phenol Red
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 10402952
Marca: Cytiva SH30081.02
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/alto contenido en glucosa sin L-glutamina, piruvato sódico
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glucosa
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Cantidad 1000 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz