Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con 4 mM de L-glutamina y piruvato sódico |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glutamina, Piruvato sódico |
| Cantidad | 6 x 1000 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Medio líquido modificado con L-glutamina, glucosa y HEPES; sin piruvato sódico; 6 de 1000 ml |