Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con bajo contenido en glucosa HyClone™
Código de producto. p-7058062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ML
500 ML
paquete de 6
10465595 6 x 500 mL paquete de 6
10529702 500 mL 500 ML
10443332 1000 ml 1000 ML
3 options
Código de producto. 10465595
Marca: Cytiva SH30021.FS
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de brioproducción con el medio Eagle modificado bajo en glucosa (DMEM) de Dulbecco HyClone™, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
  • Todas las materias primas deben pasar unas estrictas pruebas de control de calidad para confirmar que su nivel de calidad es el adecuado
  • Se someten a pruebas para determinar cuáles (si hay alguno) de los ingredientes son de origen animal, o bien si alguno de ellos ha entrado en contacto con material de origen animal durante la fabricación
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua de calidad sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/bajo en glucosa con L-glutamina, piruvato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, Glucosa, Piruvato sódico
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz