Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con alto contenido en glucosa HyClone™
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glutamina, Glucosa |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |