Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con alto contenido en glucosa HyClone™
Código de producto. 10234882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
6 PCS
paquete de 6
10234882 1000 ml 1000 ml
10103542 500 mL 500 ML
10722804 6 x 500 mL 6 PCS
10732804 6 x 1000 ml paquete de 6
4 options
Código de producto. 10234882
Marca: Cytiva SH30022.02
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, Glucosa
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Cantidad 1000 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz