Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ de origen estadounidense
Descripción
- Recogida cuidadosamente de animales alimentados con una dieta enriquecida para garantizar una nutrición adecuada
- A fin de reducir la concentración de lípidos, se somete al rebaño equino a ayuno y, luego, la sangre se recoge en una instalación especial mediante técnicas asépticas
- Cada caballo se somete a pruebas de Coggins para la detección de la anemia infecciosa equina
Especificaciones
Especificaciones
| Age | > 6 meses |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero equino de donantes |
| Cantidad | 1000 ml |
| Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Sustancias contaminantes | Inactivado por calor |
| Concentración de endotoxinas | ≤10 UE/ml |
| Inactivado por calor | Sí |
| Concentración de hemoglobina | ≤10 mg/dl |
| Mostrar más |